Principaux documents
G5026
Grids for transmission electron microscopy
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, copper
1 VIAL
41,00 €
41,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 VIAL
41,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
MA.01
41,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
copper
Description
Regular grids with center mark and solid border
Conditionnement
vial of 100 grids
Diamètre
3.05 mm
Taille de la grille
400 mesh × 62 μm pitch
Largeur des trous
42 μm
Taille de la surface ouverte
44%