Principaux documents
931519
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 300 mesh, box of 50
Synonyme(s) :
TEM grids
1 EA
108,00 €
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
108,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 300 mesh, box of 50
Matériaux
carbon film
copper grid
Conditionnement
box of 50
film size
5-6 nm
Taille de la grille
300 mesh
Description générale
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable