Principaux documents
G1528
Grids for transmission electron microscopy
grid size 100 mesh × 250 μm pitch, nickel
1 VIAL
48,10 €
48,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 VIAL
48,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
MA.01
48,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
nickel
Description
Regular grids with center mark and solid border
Conditionnement
vial of 100 grids
Diamètre
3.05 mm
Taille de la grille
100 mesh × 250 μm pitch
Largeur des trous
208 μm
Taille de la surface ouverte
69%