G1514
D-(+)-Glucosamine hydrochloride
≥99%, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
2-Amino-2-deoxy-D-glucose hydrochloride, Chitosamine hydrochloride
95,60 €
About This Item
95,60 €
Produits recommandés
Source biologique
Aspergillus niger
maize fruit
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥99%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Pf
190-194 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
Clé InChI
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable