G4750
D-(+)-Gluconic acid δ-lactone
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Glucono delta-lactone, δ-Gluconolactone, 1,2,3,4,5-Pentahydroxycaproic acid δ-lactone, D-(+)-Dextronic acid δ-lactone
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
microbial
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
powder
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white to off-white
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
Clé InChI
PHOQVHQSTUBQQK-SQOUGZDYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable