If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
G3126
L-Glutamine
≥99% (HPLC), ReagentPlus®
Synonyme(s) :
5-Amide d’acide L-glutamique, Acide (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoïque, Lévoglutamide
105,00 €
About This Item
105,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
L-Glutamine, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Impuretés
≤0.2% free ammonia.
~0.5% Glutamic acid
Couleur
white to off-white
Pf
185 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
1 M HCl: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Traces de cations
<0.2% (Ammonia (NH3))
Application(s)
cell analysis
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amide
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Clé InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Informations sur le gène
rat ... Ggt1(116568)
Description générale
La L-glutamine est par ailleurs essentielle au maintien de l'équilibre délicat de l'ammoniaque dans l'organisme. Cet équilibre est crucial pour éviter que l'ammoniaque n'atteigne des niveaux toxiques. Cet acide aminé facilite la conversion de l'acide glutamique en glutamine, un processus au centre de la régulation de l'ammoniaque. La L-glutamine est non seulement impliquée dans le transport de l'azote et la production d'énergie, mais est aussi un acteur déterminant de différentes voies métaboliques. Elle participe à la biosynthèse des protéines, comme les autres acides aminés. Elle a également un rôle majeur dans la synthèse de l'urée et des purines, des composants vitaux pour la production des acides nucléiques. La L-glutamine est aussi une ressource vitale, avec le glucose, pour la production d'énergie dans les cellules.
Une autre fonction essentielle de la L-glutamine est sa contribution en tant que donneur d'azote dans de multiples processus anaboliques. Ces processus sont critiques pour la construction de molécules importantes, notamment les purines, qui sont capitales pour la production de l'ADN. Cet acide aminé fournit par ailleurs du carbone, ce qui reconstitue le cycle de l'acide citrique, un processus central de la production d'énergie au sein des cellules. La L-glutamine est un acide aminé critique qui sert de transporteur d'azote, de source d'énergie et qui contribue à la synthèse des protéines et à la régulation de l'ammoniaque. Ses fonctions polyvalentes en font une molécule particulièrement intéressante pour la biologie cellulaire, la recherche en biochimie et les études de métabolomique.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Produit pouvant être utilisé dans la recherche en biochimie et en métabolomique.
- Composé de grande qualité convenant à de multiples applications de recherche.
Autres remarques
Informations légales
Application
Produit comparable
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
Is the molecular weight of L-Glutamine 146.14 or 146.15? The label information changed.
1 answer-
Based on a molecular formula of C5H10N2O3, the molecular weight to seven significant figures is 146.1456. Over the years, this value may have been reported in Sigma-Aldrich documentation or on labels as either 146.15 (by rounding up) or 146.14 (by truncation). The material itself has not changed.