Principaux documents
G2543
Sigma-Aldrich
Geranylgeranyl monophosphate ammonium salt solution
≥95% (TLC), methanol:ammonia solution
Synonyme(s) :
all trans-3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenyl monophosphate ammonium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H35O4P · 2NH3
Poids moléculaire :
404.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95% (TLC)
Forme
methanol:ammonia solution
Conditionnement
vial of 200 μg
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[NH4+].[NH4+].C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C20H35O4P.2H3N/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-24-25(21,22)23;;/h9,11,13,15H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3,(H2,21,22,23);2*1H3/b18-11+,19-13+,20-15+;;
Clé InChI
FNVCAIOHPLGDJG-CNKFFNGESA-N
Autres remarques
Possibly involved in isoprenoid metabolism
Forme physique
Solution in methanol:10 mM ammonium hydroxide (7:3)