Documents
G2008
Sigma-Aldrich
D-Gulose
~95%, syrup
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Pureté
~95%
Forme
syrup
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O