Principaux documents
G1903
Grids for transmission electron microscopy
grid size 600 mesh × 42 μm pitch, copper
1 VIAL
65,30 €
65,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 VIAL
65,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
MA.01
65,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
copper
Description
Regular grids with center mark and solid border. TT (thin/thick bar matrix)
Conditionnement
vial of 100 grids
Diamètre
3.05 mm
Taille de la grille
600 mesh × 42 μm pitch
Largeur des trous
27 μm
Taille de la surface ouverte
40%