G1777
Glial Cell Line-derived Neurotrophic Factor human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
ATF, GDNF
388,00 €
About This Item
388,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~30 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GDNF(2668)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3