G0673
GSK4112
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,1-Dimethylethyl N-[(4-chlorophenyl)methyl]-N-[(5-nitro-2-thienyl)methyl])glycinate, SR6452
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
off-white to tan
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CN(Cc1ccc(Cl)cc1)Cc2ccc(s2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H21ClN2O4S/c1-18(2,3)25-17(22)12-20(10-13-4-6-14(19)7-5-13)11-15-8-9-16(26-15)21(23)24/h4-9H,10-12H2,1-3H3
Clé InChI
WYSLOKHVFKLWOU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.