Documents
900117P
Avanti
PGE2
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Prostaglandin E2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H32O5
Poids moléculaire :
352.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (900117P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (900117P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900117P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Meijing Liu et al.
Antioxidants & redox signaling, 33(2), 87-116 (2020-02-11)
Aims: Acetaminophen (APAP) overdose leads to acute liver injury by inducing hepatic mitochondrial oxidative stress and inflammation. However, the