Principaux documents
G0375
Sigma-Aldrich
D-(−)-Galactonic acid γ-lactone
≥99%
Synonyme(s) :
D-(−)-Galactono-1,4-lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.14
Beilstein:
83008
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥99%
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@H]1O