G0259
D-Glucosaminic acid
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
2-Amino-2-deoxy-D-gluconic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D -15.0 to -14.0 °, c = 2.5% (w/v) in hydrochloric acid
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Couleur
white to off-white
Pf
235 °C
Solubilité
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO6/c7-3(6(12)13)5(11)4(10)2(9)1-8/h2-5,8-11H,1,7H2,(H,12,13)/t2-,3-,4-,5-/m1/s1
Clé InChI
UFYKDFXCZBTLOO-TXICZTDVSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable