F8807
FM19G11
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-[(2,4-Dinitrobenzoyl)amino]-benzoic acid 2-(4-methylphenyl)-2-oxoethyl ester, [2-oxo-2-(p-tolyl)ethyl] 3-[(2,4-dinitrobenzoyl)amino]benzoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
off-white to light brown
Solubilité
DMSO: ≥40 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)COC(=O)c2cccc(NC(=O)c3ccc(cc3[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2
InChI
1S/C23H17N3O8/c1-14-5-7-15(8-6-14)21(27)13-34-23(29)16-3-2-4-17(11-16)24-22(28)19-10-9-18(25(30)31)12-20(19)26(32)33/h2-12H,13H2,1H3,(H,24,28)
Clé InChI
XVUOIWIIQVGWAJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- to study the effects ofFM19G11-loaded gold nanoparticles (NPs) on self-renewal and proliferation of ependymal stem progenitor cells (epSPCs) of mice
- to study its effects on the O6-methylguanine DNA-methyltransferase (MGMT) expression in glioblastoma (GBM) cells
- to study its effects on microphthalmia-associated transcription factor (MITF) expression in melanoma cell line
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable