F5557
Fasentin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxobutanamide
121,00 €
About This Item
121,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(=O)CC(=O)Nc1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H9ClF3NO2/c1-6(17)4-10(18)16-7-2-3-9(12)8(5-7)11(13,14)15/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,16,18)
Clé InChI
GNYIJZMBLZXJEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.