F3680
10058-F4
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
5-[(4-Ethylphenyl)methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone
81,50 €
About This Item
81,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCc1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)NC2=O
InChI
1S/C12H11NOS2/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)7-10-11(14)13-12(15)16-10/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14,15)/b10-7+
Clé InChI
SVXDHPADAXBMFB-JXMROGBWSA-N
Application
- as c-Myc inhibitor to treat stromal cells[1]
- as c-Myc inhibitor to determine the effect of c-Myc inhibition on cardiac progenitor cells (CPC) growth[2]
- as c-Myc inhibitor to culture T cells[3]
- to treat C4-2 cells to examine the activity of MST1 promoter luciferase reporter construct[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.