F133
Norfluoxetine hydrochloride
≥97%, solid
Synonyme(s) :
(±)-γ-(4-Trifluoromethylphenoxy)benzenepropanamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Forme
solid
Couleur
yellow
Solubilité
H2O: >4 mg/mL
DMSO: >5 mg/mL
Chaîne SMILES
Cl[H].NCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16F3NO.ClH/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;/h1-9,15H,10-11,20H2;1H
Clé InChI
GMTWWEPBGGXBTO-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable