EP5820743000
Plate Bucket for Eppendorf® S-4-104 Rotor
aerosol-tight capable, with plate carrier, pack of 4
1 590,00 €
About This Item
1 590,00 €
Produits recommandés
Caractéristiques
aerosol-tight capable
with plate carrier
Conditionnement
pack of 4
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5820743000 (EU)
Technique(s)
centrifugation: suitable