Principaux documents
EP5820756004
Eppendorf® Plate Removal Tool
used with rotor S-4-104, S-4x750
Synonyme(s) :
Eppendorf® Plate Removal Tool
2 EA
330,00 €
330,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
330,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
Nomenclature NACRES :
NB.15
330,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5820756004
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
used with rotor S-4-104, S-4x750
Description générale
Plate removal tool, for rotor S-4-104, S-4x750, set of 2
Application
CENTRIFUGATION
Caractéristiques et avantages
Rotoren S-4-104, S-4x750
2 pcs.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG