Principaux documents
EP5810725003
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-81-MTP
incl. 4 MTP buckets
Synonyme(s) :
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
to hold 4 x MTP/flex buckets
incl. 4 MTP buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5810725003
Paramètres
4,000 max. RCF (3,220 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Description générale
  • A versatile swing-bucket rotor (A-4-81-MTP) accommodates 2 plate buckets and 2 rectangular tube buckets facilitating mixed loading.
  • Rotor, lid and adapters are autoclavable at 121 °C, 20 min.
  • Optional aerosol-tight caps are available for the safe centrifugation of hazardous samples.
  • Rotor lifetime: max. 100,000 cycles.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG