Principaux documents
EP5810718007
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-81
incl. 4 x 500 ml rectangular buckets
1 EA
3 100,00 €
3 100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
3 100,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
3 100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 4 x 500 mL rectangular buckets
incl. 4 x 500 ml rectangular buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5810718007
Paramètres
4,000 max. RCF (3,220 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG