Key Documents
EP5810743001
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-81
without buckets
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
to hold 4 x 4 MTP/flex buckets
to hold 4 x 500 mL rectangular buckets
without buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5810743001
Paramètres
4,000 max. RCF (3,220 xg)
4,000 rpm (3,220 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG