Principaux documents
EP5804776003
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 1 tube 15 mL Falcon, pack of 2 ea
2 EA
97,30 €
97,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
97,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
97,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
holds 1 tube 15 mL Falcon
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804776003
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Rotor F-34-6-38
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG