Principaux documents
EP5804728009
Eppendorf® Adapter
holds 50 ml Falcon, pack of 8 pieces
8 EA
65,30 €
65,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
8 EA
65,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.78
65,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
holds 50 ml Falcon
Conditionnement
pack of 8 pieces
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804728009
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 100 mL rectangular bucket
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG