Principaux documents
EP5702704008
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-35-30-17, 30 x 15 ml, incl. 20 adapters Falcon tubes and 30 rubber mats
1 EA
808,00 €
808,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
808,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
808,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 20 x 15 mL conical tubes
to hold 30 x 15 mL glass tubes
F-35-30-17, 30 x 15 ml, incl. 20 adapters Falcon tubes and 30 rubber mats
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5702704008
Paramètres
4,400 max. RCF (2,750 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Description générale
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG