Principaux documents
EP5490032004
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-70-11, non aerosol tight, to hold, 70 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
1 EA
453,00 €
453,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
453,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
453,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 70 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
fixed angle rotor
non aerosol tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5490032004 (EU)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Description générale
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG