EP5490043006
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-16-20, non aerosol tight, to hold, 16 x 6.5/10 mL flat-bottom tubes
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 16 x 20 x 42 - 55 mm
to hold 16 x 6.5/10 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5490043006 (EU)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models Concentrator Plus