Principaux documents
EZFITMHTA3
Millipore
Tête de filtration pour rampe EZ-Fit®
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, For use with EZ-Fit® filtration units, 3 units, pkg of 3 unit
Synonyme(s) :
Pour les applications de biocharge, tête de filtration pour rampe à vide, Tête de filtration, Tête de filtration pour rampe EZ-Fit®, Tête de rampe
3 UNITS
736,00 €
736,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
3 UNITS
736,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
736,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
316L stainless steel
Niveau de qualité
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Conditionnement
pkg of 3 unit
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
La tête de filtration de la rampe EZ-Fit® fait partie intégrante du système de filtration EZ-Fit® et est conçue pour soutenir les entonnoirs EZ-Fit® pendant le processus de filtration. La tête de filtration de la rampe est autoclavable et facile à démonter, ce qui limite les chances de formation de biofilms. Le joint torique en silicone permet un ajustement correct de la tête sur le système de rampe EZ-Fit®.
Application
La tête de filtration pour rampe EZ-Fit® est utilisée pour soutenir les entonnoirs EZ-Fit® pendant le processus de filtration en routine. Cet équipement permet de tester les échantillons liquides de matières premières, de produits intermédiaires et de produits finis dans divers secteurs.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany