Principaux documents
EP0030127978
Eppendorf® PCR Sealing Mat
PCR clean, for DWP 96/1000 and DWP 96/500, pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
Synonyme(s) :
PCR, Plates, Sealing films
50 EA
180,00 €
180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EA
180,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Nomenclature NACRES :
NB.15
180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
PCR clean
for DWP 96/1000 and DWP 96/500
Conditionnement
pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030127978
Technique(s)
PCR: suitable
Caractéristiques et avantages
  • Eppendorf® PCR sealing mats provide the optimal sealing solutions for various laboratory applications
  • Designed to seal Eppendorf® deep-well plates - DWP 96/1000 and DWP 96/500
  • Highly chemical resistant to most of the substances in the laboratory
  • Ideal for short-term storage of samples
  • Reusable and autoclavable
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG