EP0030127960
Eppendorf® PCR Sealing Mat
PCR clean, for DWP 96/2000, pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
Synonyme(s) :
PCR, Plates, Sealing films
180,00 €
About This Item
180,00 €
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
PCR clean
for DWP 96/2000
Conditionnement
pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030127960
Technique(s)
PCR: suitable