Principaux documents
AXYAM2MLSQ
Sealing mat
for 2 mL square deep well plates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs
Synonyme(s) :
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate
1 PKG
363,00 €
363,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
363,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Nomenclature NACRES :
NB.22
363,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
silicone (research-grade)
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc AM-2ML-SQ
Corning
Conditionnement
pkg of 5x10mats/cs
Taille
96 wells