EMU171021
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ensmusg00000052376
192,00 €
About This Item
192,00 €
Produits recommandés
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
AGGCAGCGAATTCAGGAGTAAGCATGGGCACTACCCGACAGCTACCATCACATCTGAAAAGCTGAACGGATTTTTTTTCTATGTTCTTACAGTTTTTTGTCTTCTGGGAACTGGACTGTGTGTGCTCCTTCACCATTTAATGTGGCAACAAAATAATCTCTCTGGTTCTTACTTACTTGCATGGCAGTGGACGGGGTGTCCGGGACTGTTTCCAGTGGTCAGAATATTGAGCCTTTATGACGCTTCTCCTGAGCCAGACCTGGGCATCTGTGTTCCACGTTCGTTCTTTCGTTTTCCGCTCACAAGAAGCCTGCGAGGGATGTTTCGCTATCCCAATCTCACAAATAAGAAATGCCAAATAAGGGAATCCTCCGTGACTTCTCAGTTTTTCTTGCTTTATTGCTTCCAGGACTTTGAGG
Numéro d'accès Ensembl | souris
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... 4921508M14Rik(70844)
Catégories apparentées
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable