EHU148121
MISSION® esiRNA
targeting human RPS29 (2)
About This Item
Produits recommandés
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TTTACCTCGTTGCACTGCTGAGAGCAAGATGGGTCACCAGCAGCTGTACTGGAGCCACCCGCGAAAATTCGGCCAGGGTTCTCGCTCTTGTCGTGTCTGTTCAAACCGGCACGGTCTGATCCGGAAATATGGCCTCAATATGTGCCGCCAGTGTTTCCGTCAGTACGCGAAGGATATCGGTTTCATTAAGAAAGACCTGAGCTGTCTTCCTTGGCACTGCCTATGGAGGTGACACCCATCTCCTCCATCATGGCCATCCTGAGACCGCTCGCGAAGCCCAAGATCATCAAAAAGAGCACCAAGTTCACTGGGAACCAGTCAGACTGATATGTCAAAATTAAGGGTAACTGGTGGAAACACAGAGGTATTAACAACAGGGTTCATAGAAGGTTTGAGGGCCA
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... RPS29(6235)