MABF34
Anti-Thy-1 Antibody, clone M5/49
clone M549.4.1, from rat
Synonyme(s) :
Thy-1 cell surface antigen, Thy-1 T-cell antigen, Thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 antigen, CD90 antigen
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M549.4.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... THY1(7070)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Neural Stem Cells
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Thy-1 in 10 µg of P388D1 cell lysate.
Description de la cible
Higher bands may be observed due to glycosylation.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
P388D1 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable