Principaux documents
4410-OP
Millipore
Ethidium Bromide
OmniPur® Grade, Fluorescent stain
10 ML
51,70 €
51,70 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
51,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105322
Nomenclature NACRES :
NA.28
51,70 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
dark red
Activité étrangère
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Fluorescent stain for visualization of nucleic acids in gels. Facilitates purification of DNA when using a cesium chloride gradient. Molecular Biology grade.
Specifications
DNAse: none detected
RNAse: none detected
Protease: none detected
Avertissement
Toxicity: Toxic (F)
Forme physique
Supplied as a 10 mg/ml solution in deionized water.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable