Merck
Passer à
E7625
D-(−)-Erythrose
≥75% (TLC), syrup
Synonyme(s) :
(2R,3R)-2,3,4-trihydroxybutanal
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
250 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
93,20 €
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
259,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.10
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-505-2
Beilstein/REAXYS Number:
1721698
MDL number:
93,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥75% (TLC)
form
syrup
color
colorless to very dark yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1,3-4,6-8H,2H2/t3-,4+/m0/s1
InChI key
YTBSYETUWUMLBZ-IUYQGCFVSA-N
Application
D-(-)-Erythrose, the D enantiomer of the aldose aldehyde erythrose, may be used as a reference compound in sugar metabolism analysis. D-(-)-Erythrose may be used to help identify and characterize erythrose reductase(s). D-Erythrose may be used to study the mechanisms of mutarotation in monosugars.[1] D-Erythrose may be used to study the mechanisms of organic microspherule formation and Maillard (glycation) reactions.[2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
75025377619688622
assay
≥75% (TLC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
99%
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC), 99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
syrup
form
powder
form
solid
form
crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
colorless to very dark yellow
color
white to off-white
color
-
color
-
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves