Key Documents
E5376
Supelco
Etiocholan-17β-ol-3-one
Synonyme(s) :
17β-Hydroxy-5β-androstan-3-one, 17β-Hydroxyetiocholan-3-one, 5β-Androstan-17β-ol-3-one, 5β-Dihydrotestosterone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H30O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Chaîne SMILES 
CC12CCC3C(CCC4CC(=O)CCC34C)C1CCC2O
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges