E4633
Ethyl salicylate
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352103
Produits recommandés
Densité
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup