E3406
Anti-EB1 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-APC binding protein EB1, Anti-End-Binding-1, Anti-Microtuble-associated protein RP/EB family member 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 35 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, bovine, pig, canine, human
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using cell lysate of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using rat fibroblast Rat1 cells
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using cell lysate of the rat fibroblast cell line Rat1 or Rat 2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPRE1(22919)
mouse ... Mapre1(13589)
rat ... Mapre1(114764)
Description générale
Immunogène
Application
- immunofluorescence
- western blotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable