Principaux documents
MAB1614
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-kinésine (chaîne lourde, a.a. 420-445), clone H2
clone H2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-HEL-S-61, Anti-KINH, Anti-KNS, Anti-KNS1, Anti-UKHC
100 μG
512,00 €
512,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
512,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
512,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
H2, monoclonal
Espèces réactives
sea urchin, rat, chicken, squid, human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KIF5B(3799)
Description générale
Les kinésines sont des moteurs moléculaires intervenant dans le transport et le trafic intracellulaire. Elles se déplacent le long de câbles en forme de microtubule en utilisant l'énergie de l'hydrolyse de l'ATP ; les kinésines sont donc des ATPases. Le déplacement actif des kinésines supporte plusieurs fonctions cellulaires, notamment la mitose, la méiose et le transport de composés comme le transport axonal.
Spécificité
Réagit avec la chaîne lourde de la kinésine à proximité de l'extrémité N-terminale.
Immunogène
Kinésine de cerveau de bovin.
Épitope : a.a.420-445
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Détectez la kinésine à l'aide de cet anticorps anti-kinésine (chaîne lourde, a.a. 420-445), clone H2, dont l'utilisation a été validée en ELISA, IC, IH, IP, FUNC, RIA et WB.
Immunohistochimie :
Un précédent lot a été utilisé sur du tissu fixé au paraformaldéhyde. Fonctionne aussi avec l'EM.
Immunocytochimie :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en immunocytochimie.
Immunprécipitation :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en immunoprécipitation.
EIA/RIA :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en RIA.
Immunoblotting : reconnaît KHC (124 kDa) et ses fragments protéolytiques.
Inhibition du transport médié par les kinésines (Brady, et al PNAS 87(3):1061-1065, 1990).
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau de souris.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/500e de ce lot a permis de détecter la KINÉSINE (CHAÎNE LOURDE) dans 10 μg de lysats de cerveau de souris.
Description de la cible
124 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG2b monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant du tampon phosphate 0,02 M, du NaCl 0,25 M et 0,1 % d'azoture de sodium.
Purification sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable pendant 6 mois entre 2 et 8 °C en aliquotes non diluées à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu cérébral
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Opposing microtubule motors drive robust nuclear dynamics in developing muscle cells.
Wilson, MH; Holzbaur, EL
Journal of Cell Science null
T Lynne Blasius et al.
PloS one, 8(9), e76081-e76081 (2013-10-08)
Kinesin motors drive the long-distance anterograde transport of cellular components along microtubule tracks. Kinesin-dependent transport plays a critical role in neurogenesis and neuronal function due to the large distance separating the soma and nerve terminal. The fate of kinesin motors
Muhammad Saad Yousuf et al.
eNeuro, 6(2) (2019-04-09)
Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune, demyelinating disease of the central nervous system. Patients with MS typically present with visual, motor, and sensory deficits. However, an additional complication of MS in large subset of patients is neuropathic pain. To study
María Gabriela Otero et al.
Journal of cell science, 131(11) (2018-05-05)
Alzheimer disease (AD) pathology includes the accumulation of poly-ubiquitylated (also known as poly-ubiquitinated) proteins and failures in proteasome-dependent degradation. Whereas the distribution of proteasomes and its role in synaptic function have been studied, whether proteasome activity regulates the axonal transport
Estifanos N Habtemichael et al.
The Journal of biological chemistry, 293(27), 10466-10486 (2018-05-19)
Insulin stimulates the exocytic translocation of specialized vesicles in adipocytes, which inserts GLUT4 glucose transporters into the plasma membrane to enhance glucose uptake. Previous results support a model in which TUG (Tether containing a UBX domain for GLUT4) proteins trap