E2031
Eliprodil
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
α-(4-Chlorophenyl)-4-[(4-fluorophenyl)methyl]-1-piperidineethanol, SL 820715
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear
H2O: insoluble
Auteur
Sanofi Aventis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(CN1CCC(CC1)Cc2ccc(F)cc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C20H23ClFNO/c21-18-5-3-17(4-6-18)20(24)14-23-11-9-16(10-12-23)13-15-1-7-19(22)8-2-15/h1-8,16,20,24H,9-14H2
Clé InChI
GGUSQTSTQSHJAH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIN2B(2904)
rat ... Adra1a(29412)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves