Documents
E2008
Sigma-Aldrich
2-Ethylpyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.15
Numéro Beilstein :
106480
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
149 °C (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCc1ccccn1
InChI
1S/C7H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
NRGGMCIBEHEAIL-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par