112429
2-Ethylpyridine
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
149 °C (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1ccccn1
InChI
1S/C7H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
NRGGMCIBEHEAIL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup