D8281
Anti-Desmin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anti-Desmin, Desmin Detection Antibody, Rabbit Anti-Desmin
556,00 €
About This Item
556,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
chicken, bovine, human, mouse
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:20 using cultured cells
indirect immunofluorescence: 1:20 using human skeletal muscle sections
western blot: 1:100 using animal or human skeletal muscle.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DES(1674)
mouse ... Des(13346)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunohistochemistry of zebrafish intestines sections
- immunodetection in fish embryo samples
- immunolabeling of myofibers
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable