SAB4200707
Anti-Desmin antibody, Mouse monoclonal
clone DE-U-10, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-DES
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DE-U-10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~55 kDa
Espèces réactives
rat, rabbit, hamster, porcine, goat, bovine, chicken, toad, sheep, mouse, human
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extract of mouse myoblast C2C12 cells
immunofluorescence: 2-5 μg/mL using mouse myoblast C2C12 cells
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded Human Appendix
microarray: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DES(1674)
mouse ... Des(13346)
rat ... Des(64362)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- microarray
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable