D6942
DK-AH 269
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
cilobradine hydrochloride
235,00 €
About This Item
235,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: ~20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2CCN1C[C@@H](CCC3)CN3CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4.[H]Cl
InChI
1S/C28H38N2O5.ClH/c1-32-24-8-7-20(14-25(24)33-2)9-12-29-11-5-6-21(18-29)19-30-13-10-22-15-26(34-3)27(35-4)16-23(22)17-28(30)31;/h7-8,14-16,21H,5-6,9-13,17-19H2,1-4H3;1H/t21-;/m0./s1
Clé InChI
MTAKUIYCCYKGJJ-BOXHHOBZSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.