D5928
6-(2,2-Dicyanovinyl)-N-(2-hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Powder
321,00 €
About This Item
321,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
6-(2,2-Dicyanovinyl)-N-(2-hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline,
Essai
99.8% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
orange
Solubilité
acetonitrile: 20 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCCN1CCCc2cc(CC(C#N)C#N)ccc12
InChI
1S/C15H17N3O/c16-10-13(11-17)8-12-3-4-15-14(9-12)2-1-5-18(15)6-7-19/h3-4,9,13,19H,1-2,5-8H2
Clé InChI
ANBPREOOKGEEDY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable