D5919
Diacylglycerol Kinase Inhibitor I
solid
Synonyme(s) :
6-[2-[4-[(4-Fluorophenyl)phenylmethylene]-1-piperidinyl]ethyl]-7-methyl-5H-thiazolo-[3,2-a]-pyrimidin-5-one, R59022
116,00 €
About This Item
116,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
pale yellow
Solubilité
0.1 M HCl: slightly soluble
0.1 M NaOH: slightly soluble
DMSO: soluble
H2O: insoluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=C(CCN2CCC(\CC2)=C(\c3ccccc3)c4ccc(F)cc4)C(=O)N5C=CSC5=N1
InChI
1S/C27H26FN3OS/c1-19-24(26(32)31-17-18-33-27(31)29-19)13-16-30-14-11-22(12-15-30)25(20-5-3-2-4-6-20)21-7-9-23(28)10-8-21/h2-10,17-18H,11-16H2,1H3
Clé InChI
MFVJXLPANKSLLD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable