266785
Diacylglycerol Kinase Inhibitor I
The Diacylglycerol Kinase Inhibitor I, also referenced under CAS 93076-89-2, controls the biological activity of Diacylglycerol Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Diacylglycerol Kinase Inhibitor I, 6-{2-{4-[(p-Fluorophenyl)phenylmethylene]-1-piperidinyl}ethyl}-7-methyl-5H-thiazolo(3,2-a)pyrimidine-5-one, R59022, R59022, 6-{2-{4-[(p-Fluorophenyl)phenylmethylene]-1-piperidinyl}ethyl}-7-methyl-5H-thiazolo(3,2-a)pyrimidine-5-one
190,00 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
About This Item
190,00 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
ethanol: 12 mg/mL
DMSO: 4 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=C3CCN(CC3)CCc4[c]([n]5c([s]cc5)nc4C)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C27H26FN3OS/c1-19-24(26(32)31-17-18-33-27(31)29-19)13-16-30-14-11-22(12-15-30)25(20-5-3-2-4-6-20)21-7-9-23(28)10-8-21/h2-10,17-18H,11-16H2,1H3
Clé InChI
MFVJXLPANKSLLD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Diacylglycerol Kinase
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Ohtsuka, T., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 15418.
de Chaffoy de Courcelles, D., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 15762.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable